AuftragsverfolgungKontakt
Pipette tips | Avantor
Pipette tips
Gilson Typ, 5 - 200 µl, +, +, Transparent, In Beuteln à 5 Stück
Artikelnr. LPIT152348
Anbieter:   LP ITALIANA
Pipette tips
Artikelnr. LPIT152348
Anbieter:  LP ITALIANA
Pipette tips
Pipette tips
Gilson Typ, 5 - 200 µl, +, +, Transparent, In Beuteln à 5 Stück
Preis
429,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 3.000 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • CE-IVD:
    +
  • Verpackt:
    In Beuteln à 5 Stück
  • Steril:
    +
  • Volumen:
    5 - 200 µl
  • Spitzentyp:
    Gilson Typ
  • Spitzenfarbe:
    Transparent