AuftragsverfolgungKontakt
Microtubes | Avantor
Microtubes
Tubes with screw cap assembled, sterile, 2,0 ml, 1000/case, 2,0 ml
Artikelnr. SARS72.694.105
Marketsource
Anbieter:   SARSTEDT
Microtubes
Artikelnr. SARS72.694.105
Anbieter:  SARSTEDT
Marketsource
Microtubes
Tubes with screw cap assembled, sterile, 2,0 ml, 1000/case, 2,0 ml
Preis
152,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
PP, translucent
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Without or with skirted base.
Dokumente
Spezifikationen
  • Verpackt:
    1000/case
  • Empf. Arbeitsvolumen:
    2,0 ml
  • Kapazität:
    2,0 ml
  • Bezeichnung:
    Tubes with screw cap assembled, sterile
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SARS65.713.006
    Colour coded inserts, blue
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1.000 ST - 14,70 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SARS65.712
    Screw cap with seperate retaining loop, neutral
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5.000 ST - 218,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SARS65.713
    Colour coded inserts, neutral
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5.000 ST - 66,50 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SARS65.713.002
    Colour coded inserts, red
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5.000 ST - 72,80 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SARS65.713.007
    Colour coded inserts, violet
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1.000 ST - 13,30 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SARS65.713.009
    Colour coded inserts, white
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1.000 ST - 14,70 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SARS65.713.010
    Colour coded inserts, black
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5.000 ST - 66,50 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SARS65.713.004
    Colour coded inserts, yellow
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5.000 ST - 72,80 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SARS65.713.005
    Colour coded inserts, green
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5.000 ST - 85,30 €