AuftragsverfolgungKontakt
Probenfäschchen, Trident-Typ
Squat, 14,00 ml, 23×58 mm, Ja
Artikelnr. 212-7061
Anbieter:   MURRAY S
Probenfäschchen, Trident-Typ
Artikelnr. 212-7061
Anbieter:  MURRAY S
Probenfäschchen, Trident-Typ
Probenfäschchen, Trident-Typ
Squat, 14,00 ml, 23×58 mm, Ja
Preis
210,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 190 ST
Product Details & Documents
Die Fläschchen bestehen aus Neutralglas mit PP-Schraubkappe Konzipiert für die verschiedensten Anwendungsmöglichkeiten in Labor, Produktion usw.
  • Stabil und kostengünstig, toleriert mäßige Temperaturwechsel
  • Schraubkappe mit folienbeschichtetem Einsatz für einen dichteren Verschluss
  • Einfach Handhabung
 : Aus produktionstechnischen Gründen ist es möglich, dass die Anzahl der Fläschchen in der Verpackung variiert.
Spezifikationen
  • Mit Deckel:
    Ja
  • Ø×H:
    23×58 mm
  • Kapazität:
    14,00 ml
  • Bezeichnung:
    Squat
  • Seq:
    09