Probenfäschchen, Trident-Typ
Squat, 7,00 ml, 20×42 mm, Ja
Artikelnr. 212-7060
Anbieter: MURRAY S
Springe zu:
Product Details & Documents
Die Fläschchen bestehen aus Neutralglas mit PP-Schraubkappe Konzipiert für die verschiedensten Anwendungsmöglichkeiten in Labor, Produktion usw.
- Stabil und kostengünstig, toleriert mäßige Temperaturwechsel
- Schraubkappe mit folienbeschichtetem Einsatz für einen dichteren Verschluss
- Einfach Handhabung
Packaging: Aus produktionstechnischen Gründen ist es möglich, dass die Anzahl der Fläschchen in der Verpackung variiert.
Spezifikationen
- Mit Deckel:Ja
- Ø×H:20×42 mm
- Kapazität:7,00 ml
- Bezeichnung:Squat
- Seq:08