Probenfläschchen, Trident-Typ, niedrig oder hoch
Squat, 14,00 ml, 25×48 mm, Ja
Catalog # 212-7068
Supplier: MURRAY S
Jump to:
Product Details & Documents
Die Fläschchen bestehen aus Neutralglas mit PE-Verschlussstopfen Geeignet für die verschiedensten Anwendungsmöglichkeiten in Labor, Produktion usw.
- Stabil, kostengünstig, toleriert mäßige Temperaturwechsel
- Weite Öffnung zum einfachen Befüllen und Leeren
- Verschlussstopfen zum sicheren Verschließen
Packaging: Aus produktionstechnischen Gründen ist es möglich, dass die Anzahl der Fläschchen pro Karton variiert.
Specifications
- Mit Deckel:Ja
- Ø×H:25×48 mm
- Kapazität:14,00 ml
- Bezeichnung:Squat