AuftragsverfolgungKontakt
Probenfläschchen, Trident-Typ, niedrig | Avantor
Probenfläschchen, Trident-Typ, niedrig
Squat, 28,25 ml, 27×72 mm, Ja
Artikelnr. 212-7070
Anbieter:   MURRAY S
Probenfläschchen, Trident-Typ, niedrig
Artikelnr. 212-7070
Anbieter:  MURRAY S
Probenfläschchen, Trident-Typ, niedrig
Probenfläschchen, Trident-Typ, niedrig
Squat, 28,25 ml, 27×72 mm, Ja
Preis
149,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 140 ST
Product Details & Documents
Die Fläschchen bestehen aus Neutralglas mit Schnappdeckel. Konzipiert für die verschiedensten Anwendungsmöglichkeiten in Labor, Produktion usw.
  • Weite Öffnung zum einfachen Befüllen und Leeren
  • Mit Bördelrand und Schnappdeckel
  • Stabil und kostengünstig, tolerant gegenüber mäßigen Temperaturveränderungen
Verpackung: Aus produktionstechnischen Gründen ist es möglich, dass die Anzahl der Fläschchen in der Verpackung variiert.
Spezifikationen
  • Mit Deckel:
    Ja
  • Ø×H:
    27×72 mm
  • Kapazität:
    28,25 ml
  • Bezeichnung:
    Squat
  • Seq:
    04