Probenfläschchen, Trident-Typ, niedrig
Squat, 14,00 ml, 25×48 mm, Ja
Artikelnr. 212-7067
Anbieter: MURRAY S
Springe zu:
Product Details & Documents
Die Fläschchen bestehen aus Neutralglas mit Schnappdeckel. Konzipiert für die verschiedensten Anwendungsmöglichkeiten in Labor, Produktion usw.
- Weite Öffnung zum einfachen Befüllen und Leeren
- Mit Bördelrand und Schnappdeckel
- Stabil und kostengünstig, tolerant gegenüber mäßigen Temperaturveränderungen
Verpackung: Aus produktionstechnischen Gründen ist es möglich, dass die Anzahl der Fläschchen in der Verpackung variiert.
Spezifikationen
- Mit Deckel:Ja
- Ø×H:25×48 mm
- Kapazität:14,00 ml
- Bezeichnung:Squat
- Seq:03