AuftragsverfolgungKontakt
Probenfläschchen, Trident-Typ, niedrig
Probenfläschchen, Trident-Typ, niedrig
Squat, 10,50 ml, 23×46 mm, Ja
Catalog # 212-7065
Supplier:   MURRAY S
Probenfläschchen, Trident-Typ, niedrig
Catalog # 212-7065
Supplier:  MURRAY S
Probenfläschchen, Trident-Typ, niedrig
Probenfläschchen, Trident-Typ, niedrig
Squat, 10,50 ml, 23×46 mm, Ja
Price
140,00 €
Log in for availability
1 * 190 ST
Product Details & Documents
Die Fläschchen bestehen aus Neutralglas mit Schnappdeckel. Konzipiert für die verschiedensten Anwendungsmöglichkeiten in Labor, Produktion usw.
  • Weite Öffnung zum einfachen Befüllen und Leeren
  • Mit Bördelrand und Schnappdeckel
  • Stabil und kostengünstig, tolerant gegenüber mäßigen Temperaturveränderungen
Packaging: Aus produktionstechnischen Gründen ist es möglich, dass die Anzahl der Fläschchen in der Verpackung variiert.
Specifications
  • Mit Deckel:
    Ja
  • Ø×H:
    23×46 mm
  • Kapazität:
    10,50 ml
  • Bezeichnung:
    Squat
  • Seq:
    02