Probenfläschchen, Trident-Typ, niedrig
Squat, 7,00 ml, 23×34 mm, Ja
Artikelnr. 212-7063
Anbieter: MURRAY S
Springe zu:
Product Details & Documents
Die Fläschchen bestehen aus Neutralglas mit Schnappdeckel. Konzipiert für die verschiedensten Anwendungsmöglichkeiten in Labor, Produktion usw.
- Weite Öffnung zum einfachen Befüllen und Leeren
- Mit Bördelrand und Schnappdeckel
- Stabil und kostengünstig, tolerant gegenüber mäßigen Temperaturveränderungen
Verpackung: Aus produktionstechnischen Gründen ist es möglich, dass die Anzahl der Fläschchen in der Verpackung variiert.
Spezifikationen
- Mit Deckel:Ja
- Ø×H:23×34 mm
- Kapazität:7,00 ml
- Bezeichnung:Squat
- Seq:01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.