AuftragsverfolgungKontakt
Needles
Nadel, Grün, 20/Beutel
  632-0057
Needles
  632-0057
Needles
Needles
Nadel, Grün, 20/Beutel
148,00 €
1 * 1.000 ST
PS, sterile. Disposable plastic inoculating needles.
  • Moderately flexible
  • Colour coded plastic
  • Verpackt:
    20/Beutel
  • Farbe:
    Grün
  • Bezeichnung:
    Nadel