AuftragsverfolgungKontakt
Loops, disposable, Microloops | Avantor
Loops, disposable, Microloops
Impfösen in Peel-Off-Verpackung, 1 µl, Blau
Artikelnr. 300-0511
Loops, disposable, Microloops
Artikelnr. 300-0511
Loops, disposable, Microloops
Loops, disposable, Microloops
Impfösen in Peel-Off-Verpackung, 1 µl, Blau
Preis
339,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Sterile, disposable inoculating loops.
  • Colour coded plastic
  • Moderately flexible
Spezifikationen
  • Kapazität:
    1 µl
  • Farbe:
    Blau
  • Bezeichnung:
    Impfösen in Peel-Off-Verpackung