AuftragsverfolgungKontakt
Septa
Septa, 12 mm, 2 mm
  METR6.1448.010
 :   METROHM
Septa
  METR6.1448.010
 :  METROHM
Septa
Septa
Septa, 12 mm, 2 mm
35,10 €
1 * 5 ST
These septa are made from silicone rubber.
  • Ø:
    12 mm
  • Bezeichnung:
    Septa
  • Seq:
    01
  • Stärke:
    2 mm