AuftragsverfolgungKontakt
Flat optical windows | Avantor
Flat optical windows
Flat optics ring for spring clap, Duran-Glas, 21 mm, 1 mm
Artikelnr. HELL201-1-23
Anbieter:   Hellma
Flat optical windows
Artikelnr. HELL201-1-23
Anbieter:  Hellma
Flat optical windows
Flat optical windows
Flat optics ring for spring clap, Duran-Glas, 21 mm, 1 mm
Preis
109,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Optical glass cells and elements dedicated to special applications with detachable window.
Suitable for high precision analytical techniques.
Spezifikationen
  • Fenstermaterial:
    Duran-Glas
  • Bezeichnung:
    Flat optics ring for spring clap
  • Abmessungen:
    21 mm
  • Stärke:
    1 mm