AuftragsverfolgungKontakt
Pasteurpipetten, Volac®
Pasteurpipetten, Volac®
6,8 - 7,1 mm, 150 mm, -, Bulk
Catalog # 612-0994
Supplier:   Poulten & Graf
Pasteurpipetten, Volac®
Catalog # 612-0994
Supplier:  Poulten & Graf
Pasteurpipetten, Volac®
Pasteurpipetten, Volac®
6,8 - 7,1 mm, 150 mm, -, Bulk
Price
117,00 €
Log in for availability
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Glas, graduiert, ungestopft oder gestopft, steril oder unsteril.
  • Qualitativ hochwertige Präzisionspipetten, starkwandig für größere Stabilität. Dadurch wird das Bruchrisiko bei Transport und Handhabung oder beim Aufsetzen von PVC-Saugern verringert
  • Standard-Pipetten mit Einschnürung, Außendurchmesser 6,8 bis 7,1 mm, Wandstärke 0,50 bis 0,53 mm und Außendurchmesser der Spitze 1,50 ±0,2 mm
Specifications
  • Ext.Ø:
    6,8 - 7,1 mm
  • Verpackt:
    Bulk
  • Steril:
    -
  • Länge:
    150 mm
  • Seq:
    05
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • POULD813
    Pipettensauger, PVC, 1,5 ml
    Log in for availability
    1 * 100 ST - 50,40 €