Becher, Philips-Form
500 ml, 142 mm, 86 mm
Artikelnr. 213-0039
Anbieter: SciLabware
Springe zu:
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglas.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale thermische Ausdehnung sorgt für relativ hohen Widerstand gegen Temperaturwechsel
Konische Form mit Ausguss und Beschriftungsfeld.
Spezifikationen
- Ext.Ø:86 mm
- Kapazität:500 ml
- Höhe:142 mm
- Seq:02