AuftragsverfolgungKontakt
HTS 24-Multiwell-Einsatzsysteme, Falcon®
HTS 24-Multiwell-Einsatzsysteme, Falcon®
24-Well-Membranplatte und Deckel, 8 µm
Catalog # 734-0383
Supplier:   Corning
HTS 24-Multiwell-Einsatzsysteme, Falcon®
Catalog # 734-0383
Supplier:  Corning
HTS 24-Multiwell-Einsatzsysteme, Falcon®
HTS 24-Multiwell-Einsatzsysteme, Falcon®
24-Well-Membranplatte und Deckel, 8 µm
Price
626,31 €
Log in for availability
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Das Falcon® HTS 24-Multiwell-Einsatzsystem automatisiert viele gängige membranbasierte Zellassays und erhöht die Produktivität sowie den Durchsatz dieser Assays in der Arzneimittelforschung. Die 24-Multiwell-Einsätze sind mit Membranen unterschiedlicher Porengröße (1, 3 und 8 µm) erhältlich und werden erfolgreich für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter Permeabilitätsstudien zur oralen Bioverfügbarkeit sowie Absorptionsstudien (Caco-2-Zellen), Chemotaxis, Zellmigration und -invasion.
  • Alle Vorteile von einzelnen Zellkultureinsätzen in einem automatisierungsfreundlichen Format, das mit den meisten Robotersystemen und Liquid-Handling-Systemen kompatibel ist
  • Gleichzeitige Verarbeitung von 24 Einsätzen, da alle 24 Einsätze Teil einer einzigen Einheit sind, die mit Falcon® 24-Well-Platten und der Basiswanne kompatibel sind
Pore density: 1 µm insert (pores/cm²): 1,6×10⁶
Pore density: 3 µm insert (pores/cm²): 8,0×10⁵
Pore density: 8 µm insert (pores/cm²): 1,0×10⁵
Documents
Specifications
  • Porengröße:
    8 µm
  • Bezeichnung:
    24-Well-Membranplatte und Deckel
  • Cat. No.:
    734-0383
  • Effektiver Durchmesser der Membran:
    6,5 mm
  • Einsatzhöhe:
    18 mm
  • Abstand zwischen Membran und Well-Boden:
    2,0 mm
  • Empfohlenes Medienvolumen im Einsatz:
    300 - 500 µl
  • Effektive Wachstumsfläche in der 24-Well-Platte:
    2,0 cm²
  • Umweltzertifizierung:
    ISO 14001 - Bedford
  • Effektive Wachstumsfläche der Membran:
    0,3 cm²
  • Empfohlenes Medienvolumen im Well:
    1000 - 4000 µl
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 734-1325
    Basisplatte speziell zur Verwendung mit Falcon® 24-Multiwell-Einsatzsystemen
    Log in for availability
    1 * 5 ST - 140,34 €