Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
[EN]Q CONNECT RUBBER BANDS 500G NO 19 1 * 1 Pack.
Artikelnr. DIALQD-KF10527
Lieferant:
DIALSTAT OFFICE SUPPLIES
Bild vergrößern
[EN]Q CONNECT RUBBER BANDS 500G NO 19 1 * 1 Pack.
Artikelnr. DIALQD-KF10527
Lieferant:
DIALSTAT OFFICE SUPPLIES
Frequently Bought Together
pH- und ORP-Elektroden
Lieferant: SI Analytics
PROSAT® QuickTask™ Mopping System
Lieferant: CONTEC
Chemkey®-Reagenzien
Lieferant: Hach
pH-Elektroden, SenTix® PLUS
Lieferant: WTW
Wischtücher und Putzrollen mit Innenabrollung, Tork
Lieferant: Essity
Wischtücher für allgemeine Anwendungen, Tork Heavy-Duty
Lieferant: Essity
Flow-through vessel
Lieferant: WTW