AuftragsverfolgungKontakt
Septa | Avantor
Septa
Septa, 16 mm, 2 mm
Artikelnr. METR6.1448.020
Anbieter:   METROHM
Septa
Artikelnr. METR6.1448.020
Anbieter:  METROHM
Septa
Septa
Septa, 16 mm, 2 mm
Preis
28,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
These septa are made from silicone rubber.
Spezifikationen
  • Ø:
    16 mm
  • Bezeichnung:
    Septa
  • Seq:
    02
  • Stärke:
    2 mm