AuftragsverfolgungKontakt
Abietinsäure ≥75%, tech.
Glass bottle for solids, 25 g
Artikelnr. L13770.14
Reizend
Abietinsäure ≥75%, tech.
Artikelnr. L13770.14
CAS Nummer:  514-10-3
Abietinsäure ≥75%, tech.
Abietinsäure ≥75%, tech.
Glass bottle for solids, 25 g
CAS Nummer:  514-10-3
Preis
44,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Purity: 75% CAS No.: 514-10-3 Molecular Formula: C20H30O2 Formula Weight: 302.45 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Characteristic Beilstein Reference: 2221451 Merck Reference: 14,7 MDL No.: MFCD03423567
  • CAS Nummer:514-10-3
  • Formel:C₂₀H₃₀O₂
  • MDL-Nummer:MFCD03423567
  • Molekulargewicht:302.45 g/mol
  • Merck-Index:14,7
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:208-178-3
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g
Spezifikationen