AuftragsverfolgungKontakt
n-Hexan, wasserfrei | Avantor
n-Hexan, wasserfrei
Glasflasche, 250 mL
Artikelnr. 43263.AK
Entzündlich
Gesundheit
Reizend
Umwelt
n-Hexan, wasserfrei
Artikelnr. 43263.AK
CAS Nummer:  110-54-3
n-Hexan, wasserfrei
n-Hexan, wasserfrei
Glasflasche, 250 mL
CAS Nummer:  110-54-3
Preis
67,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 mL
Product Details & Documents
CAS No.: 110-54-3 Molecular Formula: C6H14 Formula Weight: 86.18 Flash Point: -23°(-9°F) Physical Form: Liquid Density: 0.659 Refractive Index: 1.3750 Appearance: Colourless Odour: Weak, characteristic Melting Point: -95° Boiling Point: 69° Beilstein Reference: 1730733 Merck Reference: 14,4694 UN No.: 1208 MDL No.: MFCD00009520
Solvent in Sol-Gel precursor applications
Synonyme:  Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
  • CAS Nummer:110-54-3
  • Formel:H₃C(CH₂)₄CH₃
  • MDL-Nummer:MFCD00009520
  • Molekulargewicht:86.18 g/mol
  • Merck-Index:14,4694
  • Siedepunkt:69 °C
  • Schmelzpunkt:–95 °C
  • Dichte:0,659
  • Blitzpunkt:–23 °C (–9 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-777-6
  • UN:1208
  • ADR:3,II
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    250 mL
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.