Cover slips for microscope slides
Cover slip for microscope slide, 25,4×25,4 mm, 0,15 - 0,25 mm, Quartz
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
These cover slips made of fused quartz, have many properties, due to the fusing of naturally occuring crystalline silica.
- High chemical purity and corrosion resistance
- Low thermal expansion coefficient
- Extreme hardness
Excellent electrical insulation and optical transmission from ultraviolet to infrared are suitable for analytical purposes.
Dokumente
Spezifikationen
- Bezeichnung:Cover slip for microscope slide
- L×B:25,4×25,4 mm
- Material:Quartz
- Seq:03
- Stärke:0,15 - 0,25 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



