AuftragsverfolgungKontakt
n-Hexan ≥99% | Avantor
n-Hexan ≥99%
Glasflasche, 50 mL
Artikelnr. L09938.AD
Entzündlich
Gesundheit
Reizend
Umwelt
n-Hexan ≥99%
Artikelnr. L09938.AD
CAS Nummer:  110-54-3
n-Hexan ≥99%
n-Hexan ≥99%
Glasflasche, 50 mL
CAS Nummer:  110-54-3
Preis
29,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 mL
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 110-54-3 Molecular Formula: CH3(CH2)4CH3 Formula Weight: 86.18 Flash Point: -23°(-9°F) Refractive Index: 1.3750 Odour: Weak, characteristic Melting Point: -95° Boiling Point: 69° Beilstein Reference: 1730733 Merck Reference: 14,4694 UN No.: 1208 MDL No.: MFCD00009520
Synonyme:  Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
  • CAS Nummer:110-54-3
  • Formel:H₃C(CH₂)₄CH₃
  • MDL-Nummer:MFCD00009520
  • Molekulargewicht:86.18 g/mol
  • Merck-Index:14,4694
  • Siedepunkt:69 °C
  • Schmelzpunkt:–95 °C
  • Dichte:0,659
  • Blitzpunkt:–23 °C (–9 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-777-6
  • UN:1208
  • ADR:3,II
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    50 mL
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.