AuftragsverfolgungKontakt
Dimethyldisulfid ≥99%
Dimethyldisulfid ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 250 g
Artikelnr. L09679.30
Entzündlich
Giftig
Reizend
Dimethyldisulfid ≥99%
Artikelnr. L09679.30
CAS Nummer:  624-92-0
Dimethyldisulfid ≥99%
Dimethyldisulfid ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 250 g
CAS Nummer:  624-92-0
Preis
36,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 624-92-0 Molecular Formula: C2H6S2 Formula Weight: 94.20 Flash Point: 10°(50°F) Refractive Index: 1.5253 Odour: Stench Melting Point: -85° Boiling Point: 108-109° Beilstein Reference: 1730824 UN No.: 2381 MDL No.: MFCD00008561
Synonyme:  Dimethyl disulphide, Methyl disulphide
  • CAS Nummer:624-92-0
  • Formel:C₂H₆S₂
  • MDL-Nummer:MFCD00008561
  • Molekulargewicht:94.2 g/mol
  • Siedepunkt:108…109 °C
  • Schmelzpunkt:–85 °C
  • Dichte:1,046
  • Blitzpunkt:10 °C (50 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:210-871-0
  • UN:2381
  • ADR:3,II
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    250 g