Kaliumiodid
100 Tab.
Artikelnr. LOVI501210
Anbieter: Lovibond
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Dipotassium diiodide, Kali iodide
- CAS Nummer:7681-11-0
- Formel:Kl
- MDL-Nummer:MFCD00011405
- Molekulargewicht:166 g/mol
- Merck-Index:13,07727
- Siedepunkt:1330 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:686 °C
- Dichte:3,13 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:231-659-4
Spezifikationen
Spezifikationen
- VE:100 Tab.
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.