Mikro-Filtertrichter
15 mm, 1, 8 ml, 8 mm
Artikelnr. BIBB3780/02M
Anbieter: SciLabware
Springe zu:
Product Details & Documents
Micro funnels, with sintered disc, made of PYREX® borosilicate glass.
- Excellent chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Ideal for filtering small amounts of material.
Spezifikationen
- Platte Ø:15 mm
- Porosität:1
- Kapazität:8 ml
- Seq:01
- Stiel A-Ø:8 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.