Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Büchner-Trichter | Avantor

Büchner-Trichter

120 mm, 1000 ml, 4
Artikelnr. BIBB3720/08M
Anbieter:   SciLabware
Büchner-Trichter
Artikelnr. BIBB3720/08M
Anbieter:  SciLabware
Büchner-Trichter
Büchner-Trichter

120 mm, 1000 ml, 4

Preis
469,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ST
Product Details & Documents

PYREX®, borosilicate glass, with sintered glass disc.

  • No filter papers required
  • Highly resistant to most corrosive reagents including ammonia and concentrated sulphuric acid
  • Very good temperature resistance

For convenient filtration of solutions.

Spezifikationen
  • Platte Ø:
    120 mm
  • Porosität:
    4
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Seq:
    51