Büchner-Trichter
95 mm, 500 ml, 1
Artikelnr. BIBB3710/02
Anbieter: SciLabware
Springe zu:
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, with sintered glass disc.
- No filter papers required
- Highly resistant to most corrosive reagents including ammonia and concentrated sulphuric acid
- Very good temperature resistance
For convenient filtration of solutions.
Spezifikationen
- Platte Ø:95 mm
- Porosität:1
- Kapazität:500 ml
- Seq:36
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



