AuftragsverfolgungKontakt
Büchner-Trichter | Avantor
Büchner-Trichter
60 mm, 125 ml, 5
Artikelnr. BIBB3700/10
Anbieter:   SciLabware
Büchner-Trichter
Artikelnr. BIBB3700/10
Anbieter:  SciLabware
Büchner-Trichter
Büchner-Trichter
60 mm, 125 ml, 5
Preis
1 340,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, with sintered glass disc.
  • No filter papers required
  • Highly resistant to most corrosive reagents including ammonia and concentrated sulphuric acid
  • Very good temperature resistance
For convenient filtration of solutions.
Spezifikationen
  • Platte Ø:
    60 mm
  • Porosität:
    5
  • Kapazität:
    125 ml
  • Seq:
    32
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.