AuftragsverfolgungKontakt
Büchner-Trichter
Büchner-Trichter
60 mm, 125 ml, 3
Artikelnr. BIBB3700/06
Anbieter:   SciLabware
Büchner-Trichter
Artikelnr. BIBB3700/06
Anbieter:  SciLabware
Büchner-Trichter
Büchner-Trichter
60 mm, 125 ml, 3
Preis
340,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, with sintered glass disc.
  • No filter papers required
  • Highly resistant to most corrosive reagents including ammonia and concentrated sulphuric acid
  • Very good temperature resistance
For convenient filtration of solutions.
Spezifikationen
  • Platte Ø:
    60 mm
  • Porosität:
    3
  • Kapazität:
    125 ml
  • Seq:
    28