AuftragsverfolgungKontakt
Desiccators, PYREX® | Avantor
Desiccators, PYREX®
Desiccator, For use under vacuum, with 24/29 socket and stopcock, 200 DN, 120 mm, 270×202 mm, 220 mm
Artikelnr. BIBB1594/02D
Anbieter:   SciLabware
Desiccators, PYREX®
Artikelnr. BIBB1594/02D
Anbieter:  SciLabware
Desiccators, PYREX®
Desiccators, PYREX®
Desiccator, For use under vacuum, with 24/29 socket and stopcock, 200 DN, 120 mm, 270×202 mm, 220 mm
Preis
300,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ideal for vacuum and non vacuum applications.
  • Ground glass flanges
  • Borosilicate glass base and lid
  • Plates positioned on an internal ledge within the base
Spezifikationen
  • Ø int.:
    220 mm
  • Nenngröße:
    200 DN
  • Typ:
    For use under vacuum, with 24/29 socket and stopcock
  • Bezeichnung:
    Desiccator
  • Nutzbare Höhe:
    120 mm
  • Ø-A×H:
    270×202 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.