AuftragsverfolgungKontakt
Desiccators, PYREX®
Desiccator, Non-vacuum, for use at atmospheric pressure, with knob, 200 DN, 120 mm, 270×202 mm, 220 mm
Artikelnr. BIBB1591/02D
Anbieter:   SciLabware
Desiccators, PYREX®
Artikelnr. BIBB1591/02D
Anbieter:  SciLabware
Desiccators, PYREX®
Desiccators, PYREX®
Desiccator, Non-vacuum, for use at atmospheric pressure, with knob, 200 DN, 120 mm, 270×202 mm, 220 mm
Preis
222,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ideal for vacuum and non vacuum applications.
  • Ground glass flanges
  • Borosilicate glass base and lid
  • Plates positioned on an internal ledge within the base
Spezifikationen
  • Ø int.:
    220 mm
  • Nenngröße:
    200 DN
  • Typ:
    Non-vacuum, for use at atmospheric pressure, with knob
  • Bezeichnung:
    Desiccator
  • Nutzbare Höhe:
    120 mm
  • Ø-A×H:
    270×202 mm
  • Cat. No.:
    BIBB1591/02D