Vacuum filtering flasks, Büchner, with screwthread connector
250 ml, 155 mm, 85 mm, 35 mm
Artikelnr. 511-0045
Anbieter: SciLabware
Vacuum filtering flasks, Büchner, with screwthread connector
Artikelnr. 511-0045
Anbieter: SciLabware
Springe zu:
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass.
- Side arm features a PTFE screwthread connector for easy and safe fitting of 9 mm bore vacuum tubing
- With tooled neck to accept a rubber stopper or cone
Büchner flasks with heavy wall construction for vacuum filtration applications.
Zertifizierung: Complies with ISO 6556
Spezifikationen
- Ext.Ø:85 mm
- Kapazität:250 ml
- Höhe:155 mm
- Hals I-Ø:35 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.