AuftragsverfolgungKontakt
Screwthread joints | Avantor
Screwthread joints
19,7 mm, 28 mm, 24,5 mm
Artikelnr. BIBBSQ28UB
Anbieter:   SciLabware
Screwthread joints
Artikelnr. BIBBSQ28UB
Anbieter:  SciLabware
Screwthread joints
Screwthread joints
19,7 mm, 28 mm, 24,5 mm
Preis
143,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Pyrex®, borosilicate glass.
  • Resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • Designed to use with the range of plastic screwcaps, silicone rubber rings and PTFE washers
  • Unbadged
It is used by glassblowers in the construction of laboratory glassware.
Spezifikationen
  • Bohrung Ø:
    19,7 mm
  • Gewinde:
    28 mm
  • Rohr A-Ø:
    24,5 mm
  • Seq:
    04
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.