AuftragsverfolgungKontakt
Büchner-Trichter, Quickfit® | Avantor
Büchner-Trichter, Quickfit®
55 mm, 3, 24/29 NS
Artikelnr. 532-0097
Anbieter:   SciLabware
Büchner-Trichter, Quickfit®
Artikelnr. 532-0097
Anbieter:  SciLabware
Büchner-Trichter, Quickfit®
Büchner-Trichter, Quickfit®
55 mm, 3, 24/29 NS
Preis
98,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglas.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With sintered glass disc and integral ground glass cone.
Spezifikationen
  • Kern:
    24/29 NS
  • Platte Ø:
    55 mm
  • Porosität:
    3