Flasks, Erlenmeyer, with Quickfit® ground joint
100 ml, 100 mm, 64 mm, 14/23 NS
Artikelnr. 212-0586
Anbieter: SciLabware
Springe zu:
Product Details & Documents
PYREX® borosilicate glass, clear. With matt white labelling area.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
ISO 4797
Zertifizierung: ISO 4797
Spezifikationen
- Ext.Ø:64 mm
- Hülse:14/23 NS
- Kapazität:100 ml
- Höhe:100 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.