Pulvertrichter, Quickfit®
34/35 NS, 105 mm
Catalog # 532-0073
Supplier: SciLabware
Jump to:
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglas, Stiel mit Konus.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
Entwickelt für den Transfer von Pulvern in Flaschen und Gefäße.
Specifications
- Kern:34/35 NS
- Trichter A-Ø:105 mm
- Seq:05