AuftragsverfolgungKontakt
Storage Boxes, 96 Well
Aufbewahrungsbox mit Ausweis und Deckel, ohne Röhrchen, unsteril, 1,2 ml in each tube, PC
Artikelnr. GREI975502_1
Anbieter:   Greiner Bio-One
Storage Boxes, 96 Well
Artikelnr. GREI975502_1
Anbieter:  Greiner Bio-One
Storage Boxes, 96 Well
Aufbewahrungsbox mit Ausweis und Deckel, ohne Röhrchen, unsteril, 1,2 ml in each tube, PC
Preis
51,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The storage boxes are made of polycarbonate while the individual tubes are made of biologically inert polypropylene.
  • Comes with a coding card, which enables proper storage of samples
  • Temperature resistance of the polypropylene tubes from −80 °C to +121 °C provides for a broad range of applications
Spezifikationen
  • Kapazität:
    1,2 ml in each tube
  • Bezeichnung:
    Aufbewahrungsbox mit Ausweis und Deckel, ohne Röhrchen, unsteril
  • Material:
    PC
  • Seq:
    02