Swabs tubes
Einfaches Abstrichbesteck, Holz/Baumwolle, +
Artikelnr. GREISWA6_1000
Anbieter: Greiner Bio-One
Springe zu:
Product Details & Documents
Swab in tubes suitable for the collection and transport of non-human bacteriological, serological, and cytological samples.
- Sterilised by irradiation
- Swab tubes made of polystyrene
Useful for hygienic controls in veterinary research as well as in environmental sampling.
Verpackung: Individually wrapped.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Spezifikationen
- Steril:+
- Bezeichnung:Einfaches Abstrichbesteck
- Material:Holz/Baumwolle