AuftragsverfolgungKontakt
Pasteur pipettes
Pasteur pipettes
Pasteur-Pipette, graduiert, 3,5 ml, 153 mm, +, 20 Stück/Beutel, 500 Stück/Karton
Catalog # GREI612381_500
Supplier:   Greiner Bio-One
Pasteur pipettes
Catalog # GREI612381_500
Supplier:  Greiner Bio-One
Pasteur pipettes
Pasteur-Pipette, graduiert, 3,5 ml, 153 mm, +, 20 Stück/Beutel, 500 Stück/Karton
Price
73,90 €
Log in for availability
1 * 500 ST
Product Details & Documents
These PE pipettes are suitable for the rapid transfer of liquids.
Specifications
  • Verpackt:
    20 Stück/Beutel, 500 Stück/Karton
  • Steril:
    +
  • Kapazität:
    3,5 ml
  • Bezeichnung:
    Pasteur-Pipette, graduiert
  • Länge:
    153 mm
  • Seq:
    05