Pasteur pipettes
Pasteur-Pipette, graduiert, 1 ml, 153 mm, -, 500 Stück/Karton
Artikelnr. GREI612302_500
Anbieter: Greiner Bio-One
Springe zu:
Product Details & Documents
These PE pipettes are suitable for the rapid transfer of liquids.
Spezifikationen
- Verpackt:500 Stück/Karton
- Steril:-
- Kapazität:1 ml
- Bezeichnung:Pasteur-Pipette, graduiert
- Länge:153 mm
- Seq:02