AuftragsverfolgungKontakt
Objektträger
Objektträger
Double-frosted slides ground 90°, soda-lime glass, Weiß, 1 mm, 76×26 mm
Artikelnr. 631-0015
Anbieter:   MARIENFELD
Objektträger
Artikelnr. 631-0015
Anbieter:  MARIENFELD
Objektträger
Objektträger
Double-frosted slides ground 90°, soda-lime glass, Weiß, 1 mm, 76×26 mm
Preis
6,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Geeignet für in vitro-diagnostische Anwendungen (IVD).
  • Vorgewaschen und gebrauchsfertig
  • Entweder geschliffene oder geschnittene Versionen
  • Kalknatronglas, hydrolytische Klasse 3
Extraweiße Objektträger werden für Anwendungen mit geringer Autofluoreszenz verwendet.
Documents
Spezifikationen
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    Double-frosted slides ground 90°, soda-lime glass
  • L×B:
    76×26 mm
  • Seq:
    04
  • Stärke:
    1 mm