Adhäsionsobjektträger
Adhäsionsobjektträger, 3 Wells (Ø 15 mm)
Catalog # MARI0901100
Supplier: MARIENFELD
Jump to:
Product Details & Documents
Adhesion slides with frosted ends and 90° ground edges.
Specifications
- Bezeichnung:Adhäsionsobjektträger, 3 Wells (Ø 15 mm)