Adhäsionsobjektträger
Adhäsionsobjektträger, 3 Wells (Ø 15 mm)
Artikelnr. MARI0901000
Anbieter: MARIENFELD
Springe zu:
Product Details & Documents
Adhesion slides with frosted ends and 90° ground edges.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Adhäsionsobjektträger, 3 Wells (Ø 15 mm)