AuftragsverfolgungKontakt
Deckgläser | Avantor
Deckgläser
21×26 mm, #1, Glas
Artikelnr. 630-1589
Anbieter:   MARIENFELD
Deckgläser
Artikelnr. 630-1589
Anbieter:  MARIENFELD
Deckgläser
Deckgläser
21×26 mm, #1, Glas
Preis
69,07 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2.000 ST
Product Details & Documents
Hergestellt aus chemisch beständigem Borosilikatglas D 263™ M, hydrolytische Klasse I
  • Ohne Blasen oder Schlieren
  • Geeignet für in vitro-diagnostische Anwendungen (IVD)
Thickness: 0,13 - 0,16 mm
Verpackung: Jeweils 100 Stück in Schachteln mit Scharnierdeckel oder in Schachteln mit separatem Deckel.
Dokumente
Spezifikationen
  • Nr.:
    #1
  • L×B:
    21×26 mm
  • Material:
    Glas
  • Seq:
    09
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.