AuftragsverfolgungKontakt
Deckgläser
24×24 mm, #1, Glas
  630-1588
 :   MARIENFELD
Deckgläser
  630-1588
Deckgläser
Deckgläser
24×24 mm, #1, Glas
59,45 €
1 * 2.000 ST
Hergestellt aus chemisch beständigem Borosilikatglas D 263™ M, hydrolytische Klasse I
  • Ohne Blasen oder Schlieren
  • Geeignet für in vitro-diagnostische Anwendungen (IVD)
Thickness: 0,13 - 0,16 mm
 : Jeweils 100 Stück in Schachteln mit Scharnierdeckel oder in Schachteln mit separatem Deckel.
  • Nr.:
    #1
  • L×B:
    24×24 mm
  • Material:
    Glas
  • Seq:
    13