Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Wägeschiffchen, abgerundet

Wägeschiffchen, abgerundet

, 1,5 ml, 70 mm
Catalog # NEUB1261-17207
Wägeschiffchen, abgerundet
Catalog # NEUB1261-17207
Wägeschiffchen, abgerundet

, 1,5 ml, 70 mm

Price
43,70 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Wägetrichter aus Borosilikatglas 3.3, zum Wiegen von Chemikalien oder zum Wiegen von Chemikalien mit röhrenförmigem Stiel.

  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit

Certifications:

Accessories information:

Ordering information:

Delivery information:

Caution:

Specifications
  • Kapazität:
    1,5 ml
  • Länge:
    70 mm
  • Seq:
    02
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.