Blotting papers
Bögen, 200×200 mm
Artikelnr. SARTFT-2519200200N
Anbieter: Sartorius
Springe zu:
Product Details & Documents
Their extremely smooth surface and relatively high thickness provide them with superior absorption properties and uniformity across the entire contact area.
- Grades BF 2 and BF 3 are made of cotton linters with more than 98% alpha-cellulose content
- Four grades of blotting papers are available
Grades BF 1 and BF 4 are made of refined pulp and cotton linters with more than 95% alpha-cellulose content.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Bögen
- Abmessungen:200×200 mm
- Seq:02
- Cat. No.:SARTFT-2519200200N
- Stärke:0,35 mm
- Umweltzertifizierung:Renewable Energy Certificate
- Gewicht:195 g/m²
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.