Conductivity electrodes
Leitfähigkeitselektrode, zwei Graphitbleche, Standard, 1 cm⁻¹, 0...80 °C, Epoxid, 12×110 mm, BNC, 1-m-Kabel, Allzweck
Artikelnr. CONSSK10B
Anbieter: CONSORT
Springe zu:
Product Details & Documents
A range of conductivity electrodes for different applications.
- Available with or without integrated temperature sensor
- Shaft is made from glass or epoxy
Spezifikationen
- Anschluss:BNC, 1-m-Kabel
- Ø×L:12×110 mm
- Für:Allzweck
- Typ:Standard
- Bezeichnung:Leitfähigkeitselektrode, zwei Graphitbleche
- Material:Epoxid
- Seq:01
- Temperatur:0...80 °C
- Zellkonstante:1 cm⁻¹