AuftragsverfolgungKontakt
Propidiumiodid
Propidiumiodid
Glass bottle, 2,5 mL
Artikelnr. TREV4830-250-03
Reizend
Marketsource
Anbieter:   TREVIGEN
Propidiumiodid
Artikelnr. TREV4830-250-03
Anbieter:  TREVIGEN
Marketsource
CAS Nummer:  25535-16-4
Propidiumiodid
Glass bottle, 2,5 mL
CAS Nummer:  25535-16-4
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 mL
Product Details & Documents
Synonyme:  3,8-Diamino-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridinium diiodide, PI, 3,8-Diamino-5-(3-(diethyl(methyl)ammonio)propyl)-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, 3,8-Diamino-5-(3-diethylaminopropyl)-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide
  • CAS Nummer:25535-16-4
  • Formel:C₂₇H₃₄I₂N₄
  • MDL-Nummer:MFCD00011921
  • Molekulargewicht:668.4 g/mol
  • EINECS:247-081-0
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle
  • VE:
    2,5 mL
Spezifikationen