AuftragsverfolgungKontakt
Sample bottles for push-on caps
25 ml, 51 mm, 30 mm
Artikelnr. 215-3234
Anbieter:   GRAVIS
Sample bottles for push-on caps
Artikelnr. 215-3234
Anbieter:  GRAVIS
Sample bottles for push-on caps
Sample bottles for push-on caps
25 ml, 51 mm, 30 mm
Preis
171,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 210 ST
Product Details & Documents
Chemistry glass, white or amber, without push-on cap.
  • Amber glass to protect light-sensitive materials
 : Push-on PE caps are available separately.
Spezifikationen
  • Kapazität:
    25 ml
  • Höhe:
    51 mm
  • Ø Hals:
    30 mm